Learn More
Macherey-Nagel™ EC-Säule für die analytische HPLC
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 300 Å; Säulenphase: HIC, polare Selektivität, sterische Selektivität
990.00 € - 1340.00 €
Spezifikation
Säulenformat | Analytische Trennsäule |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
Verpackungsmaterial | Silika |
Typ | HPLC-Analysesäule |
Produktcode | Marke | Stationäre Phase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stationäre Phase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10002951
|
Macherey-Nagel™
720046.40 |
BSA-7 |
1340.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10788612
|
Macherey-Nagel™
720127.40 |
Permethyliertes α-Cyclodextrin |
1180.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10556141
|
Macherey-Nagel™
720124.40 |
β-Cyclodextrin |
990.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10105131
|
Macherey-Nagel™
720125.40 |
Permethyliertes β-Cyclodextrin |
1180.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10706512
|
Macherey-Nagel™
720752.40 |
Permethyliertes γ-Cyclodextrin |
1305.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Analytische Trennsäule | |
4 mm | |
Silika | |
HPLC-Analysesäule |