Learn More
MMM Medcenter™ ECOCELL™ Laboratory Drying Ovens with Natural Air Convection
Features wide temperature range, exact and reliable course of simple drying processes and materials heating. MMM Medcenter ECOCELL™ Laboratory Drying Ovens with Natural Air Convection produces no noise and provides a very soft air convection within the chamber.
4109.70 € - 5555.14 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Temperatur (metrisch) 250°C
Typ Trockenofen
Display LED
Anzahl Einschübe 19 (Maximum), 2 (Supplied)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (T x B x H) innen Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (T x B x H) innen Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10217800
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MMM Medcenter™
MC000700
540 x 540 x 1410 mm 404 L Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10521751
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MMM Medcenter™
MC000705
540 x 940 x 1410 mm 707 L Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Working temperature: 5°C above ambient temperature up to 250°C/300°C
  • Stainless steel interior
  • 3 adjustable programs
  • RS 232 – interface for printer or PC-communication
  • Delayed heating start and stop function
  • Acoustic and visual alarm in error state
  • Time range 99 hours 59 minutes
  • Digital safety thermostat
  • Manual control of the air exhaust flap
  • Programme cycles
Zertifizierungen
CE-Zeichen
Spezifikation
Spezifikation
CE
Trockenofen
19 (Maximum), 2 (Supplied)
790 mm
250°C
LED
1910 mm
50/60 Hz