Learn More
JULABO™ Elektronisch gesteuerte Umgehungsleitung für Flüssigkeiten
Mit hochauflösendem Schrittmotorventil. Betriebstemperaturbereich von -92 bis +250 °C. Die Umgehungsleitung kann mit JULABO™ Thermal HL30, HL60, HL90, Fluorinert™ sowie Wasser-Glykol-Gemischen verwendet werden, die für PRESTO™-Modelle geeignet sind.
Marke:  JULABO™ 8980780
Weitere Details : Netto-Gewicht : 13.70000kg
Artikelnummer. 15970247
  • 5700.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Arbeitstemperaturbereich: -92 bis + 250 °C
  • Steuergerät: Schrittmotorventil mit hoher Auflösung
  • Geeignete Flüssigkeiten: THERMAL HL30/HL60/HL80, Fluorinert™, Wasser-Glykol
  • Durchflussregelbereich: 0,2 bis 100 l/min
  • Flüssigkeitsanschlüsse: M30x1,5-Stecker
  • Stromversorgung: über PRESTO (24 VDC/0,5 A)
  • Steuereingang: CAN-Anschluss an PRESTO (2,5 m langes digitales Steuerkabel im Lieferumfang enthalten)
  • Gehäuseausführung: eigenständig, mit Griffen, Edelstahl
  • Abmessungen: B x T x H (mm) 192 x 309 x 520
  • Gewicht (kg): 13,7
Spezifikation
Spezifikation
-92 °C bis +250 °C
13,7 kg
0,5 A
192 x 309 x 520 mm
Umgehungsleitung für Flüssigkeiten
JULABO™ PRESTO™ Modelle