Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select MALAT1 Positive Control siRNA
Silencer™ Select MALAT1 siRNA-Positivkontrolle ist umfassend validiert und eignet sich optimal als Kontrolle für viele Aspekte eines siRNA-Experiments. 5 nmol im Lieferumfang enthalten.
Marke: Invitrogen™ 4455877
235.17 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00680kg
Beschreibung
Die Silencer™ MALAT1-Positivkontrolle ist umfassend validiert und eignet sich als ideale “Test”-siRNA für Anfänger im Bereich der siRNA-Experimente, da sie für die Arbeit in mehreren Zelllinien validiert ist. Da sie auf MALAT1 mRNA abzielt, stehen zur Messung der Auswirkungen viele Assays zur Verfügung, einschließlich Echtzeit-PCR. Was sind Silencer™ Select siRNAs? Silencer™ Select siRNAs enthalten aktuelle Verbesserungen im siRNA-Design, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und chemische Modifikationen und stellen daher siRNAs mit beispielloser Effizienz, Wirksamkeit und Spezifität dar. Die Folge sind weniger fehlgeschlagene Experimente durch schlechtes Gen-Silencing und saubere und einheitlichere phänotypische Daten.- Hochwertige hochgereinigte und gebrauchsfertige siRNA
- Funktionell getestet in mehreren gängigen Zelllinien
- Modifikationen von Silencer™ Select für mehr Spezifität
- Geeignet für die Verwendung mit Human-, Maus- und Ratten-Zellen
Spezifikation
Die siRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden. | |
siRNA | |
Unkonjugiert | |
siRNA | |
5 nmol | |
MALAT1 |
Positivkontrolle | |
Transfektion, RNAi | |
Silencer™ Select, Ambion™ | |
HPLC | |
Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.