Learn More
Merck Druckmesser, 1/4 in. ASME
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Marke: Merck XX6700L15
314.89 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Millipore bietet eine große Auswahl an Fittings, Adaptern, Ventilen, Manometern und Schläuchen, die in Verbindung mit Millipore Filtrationssystemen verwendet werden können. Bis auf die angegebenen Ausnahmen besteht das Material aus Edelstahl der Serie 300. Tri-Clamp (TC)-Anschlüsse werden als 1 1/2 Zoll, 2 Zoll usw. bezeichnet. 1 1/2 Zoll TC-Anschlüsse werden an Röhrchen mit 1 Zoll oder 1 1/2 Zoll AD angeschlossen. 2 Zoll TC-Anschlüsse können nur an Röhrchen mit 2 Zoll AD angeschlossen werden.Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Spenderdruckbehälter | |
Unsteril | |
0 bis 11 bar (0 bis 160 psi) | |
0,25 in |
Druckmesser | |
Gehäuse und Schaft aus Edelstahl 316 | |
0 bis 11 bar (0 bis 160 psi) | |
Laborfilterhalter oder Zyklone | |
6,3 mm |