Learn More
Merck Durapore™ Membranfilter, 0,45 μm
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist. EMD Millipore Durapore™ PVDF-Membranen mit einer Porengröße von 0.45μ gewährleisten hohe Flussraten und hohen Durchsatz, einen geringen Anteil an extrahierbaren Stoffen, eine breite chemische Verträglichkeit sowie eine geringe Proteinbindung. Verfügbar in Durchmessern von 13 bis 142 mm.
176.00 € - 675.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Bubble Point | 22 psi |
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Siebfilter |
Material | PVDF |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10287800
|
Merck
HVLP01300 |
13 mm | Filtermembranen |
176.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10527862
|
Merck
HVLP04700 |
47 mm | Filtermembranen |
355.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10166040
|
Merck
HVLP14250 |
142 mm | Filtermembranen |
675.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10277850
|
Merck
HVLP09050 |
90 mm | Filtermembranen |
433.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10699113
|
Merck
HVWG04700 |
47 mm | Filtermembranen |
314.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10657111
|
Merck
HVLP02500 |
25 mm | Filtermembranen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist.Durapore™ PVDF-Membranen:Die Porengröße von 0,45 μ ermöglicht hohe Flussraten und hohen Durchsatz, geringer Anteil an extrahierbaren Stoffen, chemische Verträglichkeit und geringe Bindung von Proteinen.Erhältlich in Durchmessern von 13 bis 142 mm.
- Aus Polyvinylidenfluorid (PVDF), bindet weit weniger Proteine als Membranen aus Nylon, Nitrozellulose oder PTFE
- Weiße Membranen sind autoklavierbar
- Hydrophile Membranen haben eine Dicke von 125 μm und Poren von 0.45 μm
- Typischer Brechungsindex:1.42
- Filter mit glatter Außenfläche verfügbar in 13, 25, 47, 90 und 142 mm, 47 mm-Filter optional auch mit gerasteter Außenfläche
- Klärfiltration von Luft und anderen Gasen
- Sterilfilterung von Proteinlösungen, Gewebekulturmedien, Zusatzstoffen, Antibiotika und Alkoholen
- Partikelentfernung und biologische Assays (Rezeptorbindungsstudien, TCA-Ausfällungen)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
PVDF | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
Filtermembranen |
22 psi | |
Siebfilter | |
0,45 μm | |
> 2,6 ml/min x cm2 | |
125 μm | |
Hydrophil |