Learn More
Merck Durapore™ Membranfilter, 0,45 μm
Empfohlen, wenn größtmögliche Recovery erforderlich ist.
Marke: Merck HVHP02500
269.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Empfohlen, wenn größtmögliche Recovery erforderlich ist.
Durapore™ Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität. Die hydrophile Durapore™ Membran bindet weit weniger Proteine als die Membranen aus Nylon, Nitrozellulose oder PTFE.- Merkmale und Vorteile
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Siebfilter | |
0,45 μm | |
2,6 ml/min x cm2 | |
100Pack | |
Filtermembranen | |
25 mm |
Weiß | |
PVDF | |
Unsteril | |
Hydrophob | |
100/Packung | |
Hydrophob | |
25 mm |