Learn More
Merck Millex™ Filter: Einlass und Auslass für Latexschläuche
Schützt Vakuumquellen und Tank-/Bioreaktorbelüftung gegen Kontamination und Schäden durch Feuchtigkeit. EMD Millipore Millex™ Filter: Einlass und Auslass für Latexschläuche bestehen aus robustem Polypropylen mit hydrophoben Membranen aus PTFE. Erhältlich mit Porengrößen von 0.2, 0.45 und 1.0 µm.
Marke: Merck SLFA05010
178.47 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25020kg
Beschreibung
Schützt Vakuumquellen und Tank-/Bioreaktorbelüftung gegen Kontamination und Schäden durch Feuchtigkeit.Millex™ Filter:Einlass und Auslass für Latexschläuche bestehen aus robustem Polypropylen mit hydrophoben Membranen aus PTFE.Erhältlich mit den Porengrößen 0,2, 0,45 und 1,0 μm.
Millex™ Spritzenfiltereinheiten mit hydrophober Fluoropore™ oder Millipore Express™ PLUS PES-Membran sind ideal für die Inline-Sterilisation von Gasen und die Entlüftung steriler Behälter, während Filter mit Fluoropore™ Membran auch zum Sterilisieren oder zur Klärung organischer Lösungen verwendet werden können. Es gibt auch spezielle Filtereinheiten zum Schutz von Hämodialyse-Schallköpfen vor Blut und Feuchtigkeit. Die 50 mm Millex™ Filtereinheiten eignen sich besonders für den Schutz von Vakuumlinien. Alle Einheiten sind bidirektional.Merkmale & Vorteile
- Spezielle Filtereinheiten schützen Hämodialyse-Schallköpfe vor Blut und Feuchtigkeit
- 50 mm Millex™ Einheiten sind ideal für den Schutz von Vakuumlinien
- Alle Millex™ Einheiten aus hydrophobem PTFE gewährleisten bidirektionalen Fluss
Anwendungen:
Sterilisation von Gasen, Vakuumleitungsschutz, Entlüftung steriler Behälter, Sterilisierung und Klärung organischer Lösungen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Filterung von Vakuumquellen und Tank-/Bioreaktorbelüftung mit analytischer Probenvorbereitung | |
PTFE | |
Nicht steril | |
PTFE | |
Millex™ | |
Filter | |
50 mm |
Ja | |
PTFE (Membran), Polypropylen (Gehäuse) | |
1,0 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Schlaucholive mit Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
10/Packung | |
4 l | |
5 cm |