Learn More
Merck Millex™ Spritzenfilter, Fluorophor™ PTFE, hydrophob, 0,2 μm
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Marke: Merck SLFGR04NL
242.73 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Übersicht über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit Durapore™ (PVDF) Membran- Geringe Proteinbindung, um die Interaktion mit der Probe zu minimieren und die Rückgewinnung zu maximieren
- Kompatibel mit wässrigen und milden organischen Lösungen
- Gehäusematerialien sind entweder Polypropylen oder Polyethylen hoher Dichte (HDPE), die einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Stoffen und eine breite chemische Kompatibilität bieten
Anwendungen:
Für die Probenfiltration vor UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie; Lösungsfiltration; Filtration biologischer Proben und Proteinlösungen
Spezifikation
Ja | |
PTFE | |
Unsteril | |
HDPE | |
Luer-Lock-Anschlussstecker, abgesetzt | |
100Pack | |
1 ml | |
4 mm |
PTFE | |
0,2 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Weiblicher Luer-Lok™ | |
Millex™ | |
Spritzenfilter | |
4 mm |