Learn More
Merck Millex Samplicity™ Ersatzfilter für Filtrationssystem
Für den Einsatz mit dem Samplicity Filtrationssystem. Mit diesem vakuumbetriebenen System lassen sich 1 bis 8 Proben in Sekundenschnelle und mit minimalem manuellen Aufwand in standardmäßigen HPLC-Fläschchen filtern, und das mit einer höheren Rückgewinnungsrate als bei Spritzenfiltern.
474.00 € - 1840.00 €
Spezifikation
Verbinder | Einfacher Einfülltrichtereinlass, Auslassspitze für problemlosen Transfer zu HPLC-Fläschchen |
---|---|
Beschreibung | Filtercode: LG |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Samplicity™ G2 Filtrationssystem |
Material (Membran) | PTFE (hydrophil) |
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11356042
|
Merck
SAMPLG001 |
0,2 μm | 96 Packung | Filtercode: LG |
474.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11366042
|
Merck
SAMPLG004 |
0,2 μm | 384/Packung | Filtercode: LG |
1840.00 €
384 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Die hydrophile Polytetrafluorethylen-Membran hält mehr als 95 % der partikulären Verunreinigungen zurück
- Kompatibel mit wässrigen und organischen Lösungsmitteln, minimiert den Anteil an extrahierbaren Substanzen und die Bindung von Analyten
- Trichterform für anwenderfreundliches Beladen
- Auslassspitze für den reibungslosen Transfer von HPLC-Fläschchen
- Für die Für die Filtration von Chromatographieproben
- Nicht steril
Spezifikation
Einfacher Einfülltrichtereinlass, Auslassspitze für problemlosen Transfer zu HPLC-Fläschchen | |
Ja | |
PTFE (hydrophil) | |
Unsteril | |
Gehäuse aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) | |
0,3 bis 1,6 ml |
Filtercode: LG | |
Samplicity™ G2 Filtrationssystem | |
0,2 μm | |
Probenvorbereitung für HPLC | |
Millex™ Samplicity™ Filter | |
25 mm |