Learn More
Merck MultiScreen™ HTS 96 Well-Filterplatten mit MCE-Membran
Häufig für ELISPOT-Assays, Bakterien-Screenings, ELISA- oder Virusinfektionsuntersuchungen eingesetzt
476.00 € - 2460.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Membran | Cellulosemischester |
Array | 8 x 12 |
Porengröße | 0,45 μm |
Anzahl Wells | 96 |
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10184073
|
Merck
MSHAN4510 |
Durchsichtig | Styrol | Nicht steril | 10/Pckg. |
476.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10689113
|
Merck
MSHAN4550 |
Durchsichtig | Styrol | Nicht steril | 50/Pckg. |
2165.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10307183
|
Merck
MSHAN4B50 |
Lichtundurchlässig | Barex™ | Nicht steril | 50/Pckg. |
2460.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10317183
|
Merck
MSHAS4510 |
Transparent | Styrol | Steril | 10/Pckg. |
580.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10582264
|
Merck
MSHAS4B10 |
Lichtundurchlässig | Barex™ | Steril | 10/Pckg. |
625.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Entwickelt für den Hochdurchsatz an automatisierten Arbeitsplätzen
- Einzeln versiegelte Wells verhindern Crosstalk
- Abnehmbarer Unterlauf ermöglicht den Zugriff auf die Filter
- Die starren Seitenwände verbessern die Handhabung
- Mit großzügiger Oberfläche für Barcode-Etiketten
- Porengröße: .45μ m
Festphasen-RIA, DNA-Hybridisierung, ELISA und Proteinbindung
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
96 |
Cellulosemischester | |
0,45 μm | |
Festphasen-RIA, DNA-Hybridisierung, ELISA, Proteinbindung |