Learn More
Merck MultiScreen™ Mehrfachstanze und Stanzstempel
Für die Radionukleotidzählung durch Übertragung einzelner Filter auf Röhrchen
660.00 € - 6990.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zählung von Radionukleotiden durch Übertragung einzelner Filter an Röhrchen |
---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10156100
|
Merck
MADP19650 |
Stanzspitze |
660.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11546365
|
Merck
MAMP09608 |
Stanzsatz |
6990.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Stanze und Stempel werden verwendet, um Filter aus acht Vertiefungen einer MultiScreen-Platte gleichzeitig zu entfernen und sie auf acht Szintillationsfläschchen zur Szintillation oder Gammaradioskopie-Erkennung zu verteilen
- Entfernung einzelner Filter aus den Wells, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden
- Geeignet für alle MultiScreen-Platten mit Durapore Membran aus PVDF; Membranen aus Cellulosemischester (HA) und Glasfasermembranen müssen beim Stanzen von der Platte nass sein
- Mehrfachstanze mit Stanze und Trägerplatte sowie Stanzverteiler
Bestellinformation
Einweg-Stanzspitzen für Mehrfachstanze sind erhältlich. Es sind drei Stanzkits erhältlich—, die jeweils mehreren Stanzen und Träger-Racks umfassen.
Spezifikation
Zählung von Radionukleotiden durch Übertragung einzelner Filter an Röhrchen |