Learn More
Merck Ultrafree™-MC Zentrifugen-Filter-Einsätze mit Durapore™ Membran
Vorbereitung und Aufreinigung von Mikrozentrifugenproben. EMD Millipore Ultrafree™-MC Zentrifugenfilter mit Durapore™ Membran ermöglichen die schnelle, bequeme Probenvorbereitung bei sehr niedrigen Rückhaltevolumina. Erhältlich in sterilen und unsterilen Versionen und verschiedenen Porengrößen.
230.00 € - 1755.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material (Membran) | Durapore |
Filtrationsbereich | 0,2 cm2 |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Max. Kraft | 12.000 x g |
Produktcode | Marke | Farbe | Porengröße | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Porengröße | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10558052
|
Merck
UFC30DV00 |
Violett | 0,65 μm | Unsteril | 100/Packung |
700.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10228490
|
Merck
UFC30GV0S |
Gelb | 0,22 μm | Steril | 50 Packungen |
540.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10014370
|
Merck
UFC30DV25 |
Violett | 0,65 μm | Unsteril | 25 Packungen |
230.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10217860
|
Merck
UFC30GV00 |
Gelb | 0,22 μm | Unsteril | 100/Packung |
710.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10447601
|
Merck
UFC30DV0S |
Violett | 0,65 μm | Steril | 50 Packungen |
419.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10166760
|
Merck
UFC30GV25 |
Gelb | 0,22 μm | Unsteril | 25 Packungen |
230.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10390211
|
Merck
UFC30HV00 |
Rot | 0,45 μm | Unsteril | 100/Packung |
710.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10330171
|
Merck
UFC30HV25 |
Rot | 0,45 μm | Unsteril | 25 Packungen |
230.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10116240
|
Merck
UFC30HVNB |
Rot | 0,45 μm | Unsteril | 250 Packungen |
1665.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10472121
|
Merck
UFC30GVNB |
Gelb | 0,22 μm | Unsteril | 250 Packungen |
1755.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10310221
|
Merck
UFC30SV00 |
Dunkelgrün | 5 μm | Unsteril | 100/Packung |
710.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10656921
|
Merck
UFC30VV25 |
Orange | 0,1 μm | Nicht steril | 25 Packungen |
230.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10257950
|
Merck
UFC30VV00 |
Orange | 0,1 μm | Unsteril | 100/Packung |
753.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Vorbereitung und Aufreinigung von Mikrozentrifugenproben. EMD Millipore Ultrafree™-MC Zentrifugenfilter mit Durapore™ Membran ermöglichen die schnelle, bequeme Probenvorbereitung bei sehr niedrigen Rückhaltevolumina. Erhältlich in sterilen und unsterilen Versionen und verschiedenen Porengrößen.
Ideal zur Probenvorbereitung, Partikel-/Fällungsmittelentfernung und Aufreinigung wässriger und lösungsmittelbasierter Proben- Erreichen Sie eine maximale Rückgewinnung mit hoher Reinheit für Volumen bis zu 0.5 ml
- Minimiert den Umgang mit der Probe, damit signifikante Verluste wertvoller Stoffe vermieden werden
- Geringes Rückhaltevolumen (10 μl) der Probe ermöglicht höchste Proteinrückgewinnung
- Farbcodiert zur einfachen Erkennung des Membrantyps und der Porengröße
- Bauteile aus Polypropylen mit O-Ringen aus Silikon
- Bei der Montage wurde kein Kleber verwendet
- Niedrige Proteinbindung
- Der Filtereinsatz passt in standardmäßige 0.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Spezifikation
Ja | |
0,2 cm2 | |
12.000 x g | |
38 ml | |
45 mm | |
10,6 mm |
Durapore | |
Polypropylen | |
Zentrifugenfilter | |
1,77 in. | |
0,42 in. |