Learn More
Eppendorf™ Twin.tec™ PCR-Platte 96 LoBind
Eppendorf™ Twin.tec™ PCR-Platte96 LoBind wurde entwickelt, um die Ausbeute Ihrer Zielmoleküle zu maximieren.
Marke: Eppendorf™ 0030129512
177.65 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- Wells aus Polypropylen mit LoBind-Eigenschaften wurden entwickelt, um die Ausbeute an Zielmolekülen zu steigern
- DNA ist weniger wahrscheinlich binden an Polypropylen zu und bleibt damit innerhalb der Flüssigkeit von Reaktion
- Gewährleistet ohne Oberflächenbeschichtung eine nahezu 100%ige Rückgewinnung von DNA/RNA-Molekülen und schließt so das Risiko einer Probenkontamination aus
- Von einem unabhängigen Labor chargengeprüft und zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
25 Plates (5 Bags x 5 Plates) | |
PCR Plate | |
Polypropylen, Polycarbonat | |
96 | |
PCR mit niedriger Templatekonzentration, Echtzeit-PCR mit niedriger Probenkonzentration, Low-Volume PCR/qPCR, NGS DNA-Bibliotheksaufbau | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
-80°C bis 120 °C |
Vor direkter Sonneneinstrahlung und UV-Licht schützen; trocken und bei Raumtemperatur lagern | |
Autoklavierbar | |
Transparent | |
Skirted | |
150 μL | |
Non-sterile | |
2250 x g | |
25 Pk. | |
Colorless |