Learn More
Thermo Scientific™ FMS Laborkühlgeräte der ES Serie
Minimieren Sie das Explosionsrisiko. Diese Laborkühlgeräte eignen sich ideal für die Lagerung von potenziell entzündlichen Stoffen an allgemeinen Laborstandorten mit begrenztem Platz.
Marke:  Thermo Scientific™ 158R-AXV-TS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 37.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16601074
  • 1453.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Reduzieren Sie das Risiko einer versehentlichen Explosion und zugehöriger Probenschäden. Die neuen Thermo Scientific™ FMS Laborkühlgeräte der ES Serie eignen sich ideal für die Lagerung von potentiell entzündlichen Stoffen in allgemeinen Laborumgebungen. Haushalts- und kommerzielle Gefriergeräte eignen sich nicht für diese Materialien; sie besitzen in ihren Elektro- und Kühlsystemen Komponenten, die Explosionen von brennbaren Luft-Dampf-Gemischen im Inneren des Geräts auslösen können. Diese Gefriergeräte enthalten keine elektrischen Komponenten, die eine Explosion oder einen Brand von entzündlichen Stoffen im Innern des Geräts auslösen könnten.
  • Integrierter Regler
  • Digital-Display
  • Alarmgrenzwerte für Über- und Untertemperatur
  • Alarm für geöffnete Tür
  • Fernalarmkontakte
  • Standard-Türschlösser
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Leitungs- und Kabeldurchführungen
  • CE/ATEX-Kennzeichnung
  • Türen mit wechselbarem Anschlag
  • Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis
  • HFCKW- und FCKW-freie Isolierung
Bestellinformationen: Nur in Regionen mit Netzfrequenz von 50 Hz erhältlich; nicht erhältlich in Nordamerika oder anderen Regionen mit Netzfrequenz von 60 Hz.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Spezifikation
Korrosionsbeständig, funkensicher
158 l
R600a
3
HFCKW-frei, FCKW-frei
Unterbau
1, seitliche Durchführung 16 mm
Alarm
48,0 cm
71,8 cm
50,0 cm
230 V
50 Hz
5,5 cu. ft.
1°bis 11 °C
Aufklappbar
Kratzfester lackierter Stahl
CE
Digital
Automatisch
65,8 cm
85,0 cm
59,9 cm
EU
230 V, 50Hz
37,8 kg
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
FMS Geräte sind nicht für den Einsatz bei Anwendungen der Klasse I, Zone 0 oder Zone 1 vorgesehen, bei denen ein explosionsgeschütztes Gerät erforderlich ist.