Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan pH 620 pH-Messgerät
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke: Thermo Scientific™ 01X415107
904.94 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21700" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Das Eutech™ CyberScan pH 620 pH-Messgerät ist die ideale Wahl für Routineanwendungen in Labors, Produktionsbetrieben und Schulen.
Merkmale:
- Misst pH und Ion mit bis zu einer Auflösung von 0.001.
- Der Alarm wegen Kalibrierfälligkeit verhindert überfällige Kalibrierungen, während der Sollwert-Alarm warnt, wenn die Messwerte außerhalb der Sollwerte liegen.
- Höhere Genauigkeit bei schwankender Temperatur mit automatischer/manueller Temperaturkompensation.
- Mega-Speicher, der bis zu 500 Datensätze mit Temperaturmesswerten speichert/abruft, zur Einhaltung der GLP-Standards mit Zeit- und Datumsstempeln formatiert.
- Drahtlose und kabelfreie Datenübertragung mit Infrarot-IrDA-Technologie. Im Lieferumfang ist eine PC-basierte kostenlose Datenerfassungssoftware enthalten, mit der Sie Daten problemlos importieren und Berichte in gängige Tabellenkalkulationsprogramme Ihrer Wahl erstellen können.
- Abrufen der Elektrodensteilheit, des Elektroden-Offset-Werts und der vorherigen Kalibrierungswerte zur einfachen Referenz
- Das große, leicht ablesbare, einstellbare Display mit simultanen Messwerten bietet eine optimale Anzeige mit benutzerfreundlichen Symbolen
- Die Haltefunktion friert die Messwertanzeige kurzzeitig ein, um ein leichtes Ablesen und Aufzeichnen zu ermöglichen
- Selbstdiagnose mit Nachrichtencodes zur einfachen Fehlerbehebung
- Der flüchtige Speicher speichert Einstellungen und Daten, selbst wenn die Batterien leer sind.
- Robust und wasserdicht gemäß IP67-Standard mit schützendem Gummi und praktischem Klettband für besseren Halt.
- Stromversorgung mit Batterien oder optionalem Wechselstromadapter für den Einsatz vor Ort oder auf der Arbeitsfläche mit integriertem Ständer.
- Energiesparend mit automatischer Abschaltfunktion.
Spezifikationen
- pH-Bereich: -2.000 bis 19.999
- mV-Bereich: ±2000 mV
- Ionenbereich: 0.001 bis 19900
- Einheiten: ppm/molar/mgl
- Auflösung & Genauigkeit: 2/3 Stellen & 0.5 % FS (monovalent)/1 % (divalent)
- Temperaturbereich: -10.0 bis 110.0 °C (14.0 bis 230 °F)
- Temperaturkompensation: Automatisch / Manuell (0 bis 100 °C)
- Anzahl der Kalibrierpunkte: Bis zu 6 Punkte
- Alarm wegen Kalibrierfälligkeit: Ja (Tage – max. 30)
- pH-Pufferoptionen: USA, NIST, DIN, PWB
- Benutzerdefinierte Pufferkalibrierung: Ja (2 bis 5)
- Anzeige von Steilheit/Offset: Ja (Display + Symbol)
- Eingänge: DC-Cinch-Buchsen, 8-Stiftanschluss, BNC
- LCD-Display: Dotmatrix mit Hintergrundbeleuchtung
- Speicher: 500 Datensätze
- Ausgang: Ja (IrDA/ RS232C)
- Sonderfunktionen: Stabilitätsanzeige; Selbstdiagnose; nichtflüchtiger Speicher; Haltefunktion& automatische Abschaltfunktion nach 20 Minuten
- GLP: Ja
- Eindringschutz: IP67
- Stromversorgung: 4 ''AAA'' x 1.4 V-Batterien oder 9VDC-Netzteil
Spezifikation
IrDA, RS-232C | |
-10 °C° bis +110 °C° | |
Ja |
Max. 6 | |
LCD | |
500 |