Learn More
EX 527, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15426569
Click to view available options
Menge:
10 mg
Ein potenter und selektiv wirkender Hemmer des Klasse III-Enzyms Histon-Deacetylase SIRT1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ex-527 ist ein potenter und selektiver Sirtuin 1(SIRT1)-Hemmer; (IC50 38 nmol/ml) erkannt in einem Hochdurchsatz-Screening. Ex-527 ist selektiver (um das 200 bis 500fache) für SIRT1 als für SIRT2 oder SIRT3 und hat sich erwiesen als starker SIRT6-Hemmer in
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material EX 527
CAS 49843-98-3
Farbe Weiß
Summenformel C13H13ClN2O
MDL-Nummer MFCD03009471
Menge 10 mg
Synonym selisistat, sirt1 inhibitor iii, 1h-carbazole-1-carboxamide, 6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro, 6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-1-carboxamide, racemic, selisistat inn, 6-chloro-1,2,3,4,9-pentahydro-4ah-carbazolecarboxamide, ex-527 selisistat, ex 527 selisistat, d0e3lp, cambridge id 6859180
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol and dimethyl formamide.
InChI-Schlüssel FUZYTVDVLBBXDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(C2=C(C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)Cl)C(=O)N
IUPAC-Name 6-Chlor-2,3,4,9-Tetrahydro-1H-Carbazol-1-Carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 248.71
PubChem CID 5113032
Formelmasse 248.71
Physikalische Form Pulver