Learn More
Koettermann™ Exploris™ Wägetisch
Zur Dämpfung von Schwingungen von außen.
Marke: Koettermann™ 509-00001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
- Freistehende Waage
- Dämpfung von Schwingungen von außen
- Große Masse, schwingungsgedämpfte Montage
- Schwingungsarme Wägeplattform
- Ausgleichsgewicht mechanisch vom äußeren Gehäuse des Wägetischs getrennt
- Durch Stöße verursachte Schwingungen werden nicht direkt auf das Ausgleichsgewicht übertragen
Spezifikation
60 x 90 x 75 cm | |
Wägetisch |