Learn More
Plum™ Augenspül-Notfallstation, mit Spiegel, 1x200ml pH-Neutral, in Wandbox
Marke:  Plum™ 4789
Artikelnummer. 10050862
  • 84.40 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Robuste Wandbox mit 1 x 200mL pH Neutral, 1 x 500mL Augenspülflasche, Spiegel und integriertem Piktogramm. Die Wandbox ist sehr leicht und schnell zu öffnen und schützt die Augenspülflaschen sicher vor äusseren Verschmutzungen. Die sterile 200mL Flasche pH Neutral neutralisiert schnell eine Vielzahl von Säuren und Alkali. Zur Fortsetzung der Spülung bis zur ärztlichen Behandlung und auch beim Eindringen von Fremdkörpern ins Auge (z. B. Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter) wird die Spülung mit der 500mL Plum Augenspüllösung empfohlen.
Masse Wandbox: B/T/H 227x110x265mm
Lieferung mit Befestigungsmaterial und Augen-Notfallplan zum Aufhängen am direkt gefährdeten Arbeitsplatz.
Beschreibung: Augenspül-Notfallstation in Wandbox
Spezifikation
Spezifikation
110 mm
280 mm
Wand
Für staubige und schmutzige Produktionsbereiche oder mobile Arbeitsplätze
Plum Kombi-Box mit 200 ml Plum pH-neutraler Lösung und 500-ml Plum Augenspülung
230 mm