Learn More
Falcon™ FlouroBlok™ 96-Well HTS-Einsatzsysteme
Vereinfacht die Erkennung von migrierenden fluoreszenzmarkierten Zellen. Corning™ Falcon™ FluoroBlok™96 -Well-HTS-Einsatzssysteme sind mit einer einzigartigen, lichtdichten PET-Membran ausgestattet, die die Lichttransmission innerhalb einer Reichweite von 400 bis 700 nm blockiert.
Marke: Falcon™ 351164
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.55000kg
Beschreibung
- Homogenes Fluoreszenz-Assay-System
- Erfassen von Daten ohne Waschen von Platten, Zellschabung und Zählung
- Aufzeichnen von Zellmigration oder Bioverfügbarkeit in Echtzeit ohne Demontage oder Zerstörung des Einsatzes
- Jeder Einsatz ist mit einer Fluoreszenz-blockierenden Corning-Fluoroblok-Membran ausgestattet
- Migrierte Zellen unter der Membran sind leicht mit einem Lumineszenz-Plattenlesegerät nachzuweisen, während die verbleibenden oberhalb der Membran “unsichtbar” gemacht werden
- Migrierte Zellen sind nicht mehr von der Lichtquelle abgeschirmt und können mit einem Fluoreszenzplattenleser oder einem inversen Fluoreszenzmikroskop leicht erkannt werden
- Bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.
Anwendungen
Untersuchen Sie ein breites Spektrum an Zelltypen und Aktivitäten wie:
- Entzündungen mit neutrophilen Granulozyten, Messung der transepithelialen und transendothelialen Migration, Analyse der Blut--Hirn-Schranke, dendritische Zellen und Makrophagen
- Pfade für die Stammzelldifferenzierung
- Screening auf populationsspezifische neuronale Motogene
- Migration von normalen, transformierten und transfizierten Zellen
- Chemoinvasion-Assays, Arzneimittelforschung
Bestellinformation
Erhältlich mit Porengrößen von 3 und 8 μm. Einteiliges 96 Multiwell-Einsatzsystem (Einsatzplatte, 24 Well-Mikrotiterplatte oder Zuführungstablett mit einem Well und Deckel) oder individuelle 24 Well-Zellkultureinsätze.
Spezifikation
Standard | |
0.08 cm2 | |
8 x 12 | |
Schwarz | |
Fluoreszenz-Plattenleser oder invertiertes Fluoreszenzmikroskop | |
96 | |
Einsatzplatte mit quadratischer Vertiefung, quadratischer 96-Well mit flachem Boden und Deckel | |
5/Packung |
Mit Deckel | |
PET | |
8 μm | |
FluoroBlok™ HTS 96-Well Multiwell Durchlässiges Trägersystem | |
PET | |
Steril | |
5/Karton | |
5/Karton |