Learn More
Schuett Biotec™ VAKUWASCH Saugflasche DURAN 500 ml
Marke: Schuett Biotec™ 3681302
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
500 mL | |
Duran Glas | |
Vakuwasch Saugflasche |