Learn More
Corning™ FiltrEX Filterplatten
Individuelle Filterscheiben verhindern eine Kreuzkontamination der Flüssigkeit.
1631.27 € - 1759.32 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ANSI, SBS1 |
---|---|
Format | Standard |
Deckel | Ohne Deckel |
Membran | Hydrophiles PVDF |
Array | 8 x 12 |
Produktcode | Marke | Sterilität | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10601082
|
Corning™
3510 |
Nicht steril | 0,25 mm |
1631.27 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10002541
|
Corning™
3511 |
Nicht steril | 0,66 mm |
1759.32 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10226581
|
Corning™
3504 |
Nicht steril | 0,2 μm |
1663.37 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10442012
|
Corning™
3505 |
Steril | 0,2 μm |
1663.37 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die patentierte Platte ist aus starrem, nichtrecyceltem Polystyrol konstruiert.
- Ideal für die automatisierte Handhabung von Flüssigkeiten, Zentrifugation und Vakuumfiltration
- Barcode-Etiketten können leicht auf den breiten Stehrand aufgebracht werden.
- Individuelle Filterscheiben werden in den Wells versiegelt, um die Integrität jedes Wells 100 % zu gewährleisten.
- Das Design als Tischgerät verhindert die Kontamination von Filtrationsöffnungen am Boden und gleichzeitig können die Platten auf dem Labortisch aufliegen.
- 96-Well-Mikrotiterplatten fassen standardmäßig 350 μl pro Well; 384-Well-Mikrotiterplatten mit hohem Durchsatz verfügen über ein 180 μl-Arbeitsvolumen, das den Protokollübergang vom 96-Well-Format vereinfacht.
- Mehrere Filtermedien und Porengrößen erhältlich für eine Vielzahl von Anwendungen
- Hydrophile PVDF-Membran in Porengrößen von 0.2–0.45 μm zur Unterstützung der Chromatographie
- Glasfasermembran in 0.25–0.66 mm-Stärke für PCR-Aufreinigungen
- Beide Membranen können für Plasmid-DNA-Reinigung und Hochdurchsatz-Screening, wie z. B. Ligand-Rezeptorbindung und zellbasierte Assays, eingesetzt werden.
- SBS Standardabmessungen
Bestellinformation
Sterile Platten sind in 5er-Packungen verpackt; 10 Packungen pro Karton. Deckel sind nicht im Lieferumfang enthalten, können jedoch separat bestellt werden.
Spezifikation
ANSI, SBS1 | |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
96 | |
Ideal für automatisiertes Liquid Handling, Zentrifugation und Vakuumfiltration, breiter Rand für Barcode-Etiketten | |
10 St./Packung |
Standard | |
Hydrophiles PVDF | |
Weiß | |
Filter | |
50/Karton | |
50/Karton |