Learn More
Macherey-Nagel™ Filtra Rap Test MN 615 1/4 Faltenfilter
Geeignet für chemische Analysen in der Abwasseraufbereitung. Die Plisseefilter MN 615 1/4 eignen sich optimal zur Bestimmung trockener Stoffe.
Marke: Macherey-Nagel™ 531015
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14400kg
Beschreibung
- Chemische Analyse in Wasseraufbereitungsanlage
- Ideal für analytische Verfahren geeignet
- Reproduzierbare Ergebnisse
- Normkonforme Filtration
- Qualität "Hergestellt in Deutschland"
- Bestimmung von Trockenmaterie - Filtration für alle N-Parameter
Spezifikation
Gefaltet | |
Plissierter Filter | |
150 mm |
MN 615 1/4 | |
150 mm |