Learn More
Corning™ FiltrEX™ transparente 96-Well-Filterplatten mit 0,2 μm-PVDF-Membran, nicht steril
Die Corning ™ FiltrEX™ transparente 96-Well-Filterplatte mit hydrophiler 0,2 μm-PVDF-Membran wurde speziell für Ihre Anwendungsanforderungen entwickelt.
Marke: Corning™ 3508
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01123kg
Beschreibung
Zu den besonderen Designmerkmalen gehören:
- Entspricht den Standardabmessungen nach ANSI/SBS1-2004 bis ANSI/SBS 4-2004, um die Automatisierungskompatibilität sicherzustellen
- Durch die starren Seitenwände ist die Platte ideal für die Automatisierung geeignet
- Der breite Rand ist ideal für Barcodes
- Einzelne Filterscheiben werden durch einen firmeneigenen Umspritzungsprozess in den Wells versiegelt, um eine 100%ige Integrität aller Wells sicherzustellen
- Die Düsenkonstruktion verhindert Kreuzkontaminationen und ermöglicht gleichzeitig das Abstellen der Platte auf dem Labortisch
- 350 µl Arbeitsvolumen
- Unsteril
Spezifikation
ANSI/SBS1-2004 bis ANSI/SBS 4-2004 | |
Hydrophiles PVDF | |
Durchsichtig | |
350 μl | |
10/Packung, 50/Karton |
Ohne Deckel | |
0,2 μm | |
96 | |
Unsteril |