Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit Filter
Schützen Sie Pipetten und Proben vor Kontamination mit Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit Filter.
119.00 € - 1930.00 €
Spezifikation
Gefiltert | mit Filter |
---|---|
Sterilität | steril |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Format | Gestell |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Farbcode | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Farbcode | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11742584
|
Thermo Scientific™
94052000 |
Finntip Filter Mikro 10 μl, steril | 10 μl | Rosa | steril & PCR-fähig |
260.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10731194
|
Thermo Scientific™
94052020 |
Finntip Filter Mikro 20 μl, steril | 20 μl | Violett | Steril und PCR-fähig |
1465.00 €
3840 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11856083
|
Thermo Scientific™
94052060 |
Finntip Filter Micro 50 μl, steril | 50 μl | Türkis | Steril und PCR-fähig |
1930.00 €
3840 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11752584
|
Thermo Scientific™
94052100 |
Finntip Filter 10 μl, steril | 10 μl | Gelb | Steril und PCR-fähig |
181.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11762584
|
Thermo Scientific™
94052150 |
Finntip Filter 20 μl, steril | 20 μl | Gelb | Steril und PCR-fähig |
179.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11891733
|
Thermo Scientific™
94052160 |
Filter; steril; 30 μL | 30 μl | Gelb | Steril und PCR-fähig |
178.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11772584
|
Thermo Scientific™
94052200 |
Finntip Filter 100 μl, steril | 100 μl | Gelb | steril & PCR-fähig |
236.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11782584
|
Thermo Scientific™
94052300 |
Finntip Filter 200 μl, steril | 200 μl | Gelb | steril & PCR-fähig |
236.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11428529
|
Thermo Scientific™
94052310 |
Finntip Filter 100 μl Ext, steril | 100 μl | Gelb | Steril und PCR-fähig |
332.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11883011
|
Thermo Scientific™
94052320 |
Finntip Filter 200 μl Ext, steril | 200 μl | Gelb | steril & PCR-fähig |
345.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11792584
|
Thermo Scientific™
94052350 |
Finntip Filter 300 μl, steril | 300 μl | Orange | steril & PCR-fähig |
239.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11749855
|
Thermo Scientific™
94052410 |
Finntip Filter 1000 µl, steril | 1000 μ l | Blau | Steril und PCR-fähig |
272.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11801743
|
Thermo Scientific™
94052430 |
Finntip Filter 1000 μl Ext, steril | 1000 μl | Blau | Steril und PCR-fähig |
265.00 €
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17744339
|
Thermo Scientific™
94052800 |
Finntip Filter 10 ml, steril | 10 ml | Rot | Steril und PCR-fähig |
119.00 €
120 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11702594
|
Thermo Scientific™
94052450 |
Finntip Filter 1500 μl, steril | 150 bis 1500 μl | Weiß | Steril und PCR-fähig |
283.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11793913
|
Thermo Scientific™
94052550 |
Finntip Filter 5 ml, steril | 5 ml | Grün | steril & PCR-fähig |
251.00 €
270 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Schützen Sie Pipetten und Proben vor Kontamination mit Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit Filter. Diese sterilen Einwegpipettenspitzen halten Pipetten sauber und eignen sich ideal für die PCR-Amplifikation und zum Pipettieren radioaktiver, infektiöser und Aerosol-abgebender Proben. In Racks und mit Volumen von 0.2 μL bis 10 ml erhältlich.
Eigenschaften:
- Inerter, nicht verschließender Polyethylenfilter
- Spitzen werden vakuumverpackt in strahlungssterilisierten, ausklappbaren Spitzen-Racks geliefert
- Nicht autoklavierbar
- Zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und Endotoxin
Spezifikation
mit Filter | |
Nicht autoklavierbar | |
Ja |
steril | |
Gestell | |
Steril und PCR-fähig |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen, wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.