Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ RTD Platinthermometer
Hochgenaues, langlebiges Thermometer mit Platin-RTD-Messfühler und linearem “Fuzzy Logic”-Chip für die Anwendung in einem breiten Temperaturbereich
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.46440kg
Beinhaltet: 9 V-Batterie und Sonde mit 102 cm (40 in.) langem Kabel
Beschreibung
Bei dem hochpräzisen Fisher Scientific™ Traceable™ RTD Platin-Thermometer handelt es sich um ein langlebiges Thermometer mit Platin-RTD-Sonde und linearer “Fuzzy-Logik” für einen weiten Temperaturbereich.
Die RTD-Sonde aus Platin (100 Ohm) mit vier Kabeln kann in Flüssigkeiten, Luft/Gas und halbfesten Stoffen verwendet werden.
- Auflösung: 0.01° unter 200° und 0.1° über 200°
- Genauigkeit: ±0.1 % plus 0.2 °C unter 200 °, ±0.15 % plus 0.5 °C über 200 °
- Sondenbereich: -100 bis +300 °C
- Mit einer HOLD-Taste, um die Anzeige anzuhalten und Messungen abzulesen
- Störungssichere Anzeige zeigt niedrigen Batteriestand und den Sondenzustand an
- Gut lesbares LCD mit hohem Kontrast und 1.3 cm (0.51 in.) hohen Ziffern
- Messungen werden 2.5-mal pro Sekunde aktualisiert
- Ideal für experimentelle Anwendungen und anspruchsvolle Umgebungen geeignet
- Reproduzierbare Ein-Knopf-Bedienung minimiert Bedienfehler bei der Qualitätskontrolle
- Zur Messung von Temperaturen in Böden, Nahrungsmitteln, Öfen, Küvetten, Gassystemen, Reagenzien, Wasserbäder, Abwasser, Inkubatoren, chemischen Lösungen, Erdölprodukten und extremer Kälte
Bestellinformation
Gerätemaße: (L x B x H) 1.25 x 3 x 7 in. (3.2 x 7.6 x 17.8 cm); Gewicht: 9.5 oz. (269 g); Länge der Sonde 6 in.; Gesamtlänge: 12 in.
Zertifizierungen
Die Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt und bestätigt die Rückverfolgbarkeit gemäß NIST™ Normen.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
10.1 x 7.6 x 17.8 cm | |
7 in. | |
9 V-Batterie und Fühler mit 102 cm (40 in.) langem Kabel | |
10.1 cm | |
0,1 °C | |
200 g | |
4 in. | |
300 °C | |
−100 °C | |
Points of calibration: 0, 50, and 100°C | |
Digital-LCD |
0.13 Zoll | |
Zur Verwendung in Laboren und Anlagen | |
17.8 cm | |
9 in. | |
22.8 cm | |
9,5 oz. | |
3 in. | |
572 °F | |
-148 °F | |
- 100 ° bis + 300 °C | |
0,5 °C | |
7,6 cm |