Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Wäge-/Trockenschalen aus Aluminium
Zum Wiegen, Trocknen und mehr entwickelt. Mit vielen beliebten Waagen und Feuchteanalysatoren kompatibel. Auswahl an Schalen mit Durchmessern von 10.9 cm und 12.2 cm.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.34800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11764059
  • 580.00 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand™ Einweg-Wäge-/Trocknungsschalen aus Aluminium sind eine wirtschaftliche und zuverlässige Wahl für Einmal-Laboranwendungen. Zum Wiegen, Trocknen und mehr entwickelt. Mit vielen beliebten Waagen und Feuchteanalysatoren kompatibel. Auswahl an Schalen mit Durchmessern von 10.9 cm und 12.2 cm.
  • Universell einsetzbare Wägeschalen zum Dosieren, Lagern, Verdampfen und Trocknen
  • Mit vielen beliebten Waagen und Feuchteanalysatoren kompatibel, z. B.:
    • Ohaus™, Mettler Toledo™, Sartorius™, Denver Instrument™ und weitere
  • Hergestellt aus langlebigem Aluminium für den Laborgebrauch
  • Auswahl:
    • 10.9 cm (4.25 in.)-Schalen mit leicht geriffelten Seiten und Bördelrand
    • 12.2 cm (4.75 in.)-Schalen mit flacher Oberseite
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Einwegprodukt
Rund
Allgemeine Anwendungen
122 mm
50 ml
Aluminium
Wäge-/Trocknungsschale
5,1 mm
122 mm (innenliegendes Oberteil)