Learn More
Fisherbrand™ Seymour Blue™ Traceable™ Mehrfarbige Zeitschaltuhr
Mit Automatic Bounceback™ Speicher für wiederholte Zeitsteuerung
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07290kg
Beinhaltet: Batterie, staffeleiartiger Tischständer und magnetische Rückseite
Beschreibung
Diese mehrfarbige Fisherbrand™ Seymour Blue™ Traceable™ Zeitschaltuhr verfügt über vier unabhängige Zeitkanäle und einen abrufbaren Speicher. Automatischer Bounceback™ Speicher für wiederholte Zeitnahmen.
- Zeitanzeige: 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
- Zeitangabe in 1-Sekunden-Schritten/Auflösung 0.01 %
- Countup/Countdown/Alarmfunktion/Uhrzeit
- Tageszeitanzeige (12/24 Stunden)
- Größe: 2.75 × 2.25 × 0.5 in. (7 × 5.7 × 1.3 cm)
- Gewicht: 2.75 oz. (78 g)
- Batterie: Entweder D357 oder 357A Alkali-Knopfzelle
Zertifizierungen
Die Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Hand/Tisch-Timer | |
0.01 % | |
LCD | |
77,96 g | |
Zur Durchführung von repetitiven Zeitmessungen |
99 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden | |
1 s | |
2,75 oz. | |
Batterie, Tischständer, magnetische Rückseite | |
NIST |