Learn More
BRAND™ Gerillter Trichter mit kurzem Stiel
Boro 3.3. Zur schnellen Filtration.
Marke:  BRAND™ 145638
94.87 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.59000kg
Artikelnummer. 10141391
  • 107.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Abgewinkelt um 60°
  • Geschliffener oder feuerpolierter oberer Rand
  • Kurzer Stiel
  • Spezifikation
    Spezifikation
    20.0 mm
    60 °
    1
    2.6 cm
    17.5 cm