Learn More
Fisherbrand™ Full Color Digital Heated Circulating Bath and Stainless Steel Tank
Provides outstanding performance for applications requiring accurate temperature control up to a maximum of 200 deg C. Fisherbrand Digital Heated Circulating Bath incorporates Intelligent Control Optimisation (ICO) for adaptive intelligent PID temperature control and includes a powerful integral pump.
2268.40 € - 3153.50 €
Spezifikation
Flussrate | 22 L/min. |
---|---|
Material | Stainless Steel |
Max. Druck | 530 mbar |
Gewährleistung | 3 Years |
Spannung | 120/230 V |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Kapazität (metrisch) | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Kapazität (metrisch) | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17295576
|
Fisherbrand™
|
335 x 187 x 215 mm | 5 L | 15°C to 200°C |
2268.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17255576
|
Fisherbrand™
|
332 x 360 x 215 mm | 12 L | 5°C to 200°C |
2469.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17265576
|
Fisherbrand™
|
342 x 172 x 141 mm | 18 L | 5°C to 200°C |
2575.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17275576
|
Fisherbrand™
|
535 x 340 x 270 mm | 26 L | 5°C to 200°C |
2639.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17285576
|
Fisherbrand™
|
733 x 338 x 260 mm | 38 L | 5°C to 200°C |
3153.50 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Full color QVGA TFT screen clearly displays actual and set temperatures, pump speed and clear status icons
- External probes for monitoring and controlling temperature of remote loads
- Intuitive screen icons and menus allow fast and accurate setup
- USB interface allows connection to PC or laptop for programming or data logging
- Easy to configure automated temperature profiling and control functions
- Can store up to 10 programs containing 100 segments
- Powerful integral pump with multi-stage variable flow rate, maximum flow 23 L/min.
- 2-point user calibration for optimum accuracy
- Adjustable over-temperature cut-out
- Variable high and low temperature alarm settings with configurable to switch a relay
- PC software for program set up, data logging and real time graphing
- Maximum cooling and heating range (dependent on tank size): -50° to +200°C with stainless steel tank
- Stability: ± 0.01°C
Spezifikation
22 L/min. | |
530 mbar | |
120/230 V |
Stainless Steel | |
3 Years | |
50/60 Hz |