Learn More
Kimble™ GLASTRICHTER 15ML 25MM
Messen und filtern Sie Substanzen im Labor mit dem Kimble™ Glastrichter, einem wichtigen Experimentierwerkzeug.
Marke: Kimble™ 953701-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04500kg
Beschreibung
- Gewicht: 0.8 kg
- Klarglas
- Graduiert für genaue Messungen
Spezifikation
Trichter | |
25 mm | |
15 ml | |
Glas |