Learn More
Cole-Parmer™ Gasregler
Marke:  Cole-Parmer™ 68826-36
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15126754
  • 129.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Subminiaturregler 0 bis 5 psig; 1/16 in. NPT (F)
Zylinder
29,46 mm
Gasregler
Messing