Learn More
Gibco™ DPBS (10X), calcium, magnesium
Balanced Salt Solution kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Marke: Gibco™ 14080055
61.75 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.61000kg
Beschreibung
Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline (DPBS)-Formulierungen mit Calcium und Magnesium werden in der Regel als Transportmedium oder Reagenzienvorbereitung verwendet. Dieses 10x konzentrierte DPBS wird wie folgt modifiziert: mit Calcium und Magnesium; ohne Phenolrot. Ohne Stoffe tierischen Ursprungs. Die vollständige Formulierung ist verfügbar. Konzentrierte Formen des Gibco DPBS erfordern die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung.
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat | |
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum. |
|
Gibco™ | |
500 ml | |
Verschiedene Zellkulturanwendungen, z. B. Waschen von Zellen vor der Dissoziation, Transport von Zellen oder Gewebe, Verdünnung von Zellen zur Zählung und Vorbereitung von Reagenzien | |
2900 bis 3150 mOsm/kg | |
Kein Phenolrot | |
Steril gefiltert | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
10 X | |
Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS) | |
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco | |
Nachhaltige Verpackung | |
4,4 bis 4,7 | |
Raumtemperatur | |
Flüssigkeit |
Verwendungszweck des Produkts: Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.