Learn More
Merck Glass Fiber Filters Without Binder, 2.7 μm
Hydrophilic Glass Fiber without Binder Resin filter
60.45 € - 89.70 €
Spezifikation
Luftstromrate | 139 l/min/ cm2 |
---|---|
Luftwiderstand | 16 mm H2O |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Tiefenfilter |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10536532
|
Merck
APFD02500 |
0,98 in. | 2,5 cm |
60.45 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10248490
|
Merck
APFD04700 |
1,8 in. | 4,7 cm |
89.70 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10597102
|
Merck
APFD09050 |
3,5 in. | 9 cm |
78.60 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Hydrophile Glasfaser ohne Binderharzfilter
Millipore fibrous disc filters are available in a wide range of flow rates and throughput capacities. Our Glass Fiber filters are available with or without binder resins and can be sterilized by EO, gamma, or autoclave (121 °C at 1 bar).Glass Fiber Filters without Binder Resin:
The filters without binder resin retain their structural integrity without weight loss when heated up to 500 °C and can therefore be used in gravimetric analysis as well as for the filtration of hot gases.
Type APFD
•Thick filter with high flow and low retention
•Use for clarifying suspensions containing particulates greater than 1.0 μm
Spezifikation
139 l/min/ cm2 | |
Autoklavierbar | |
Tiefenfilter | |
2,7 µm | |
Steril | |
Zur Klärung von Suspensionen, die Partikel enthalten | |
Hydrophil | |
932 °F | |
0,018 in. | |
Filtermembranen |
16 mm H2O | |
Weiß | |
Borosilikat-Mikrofaserglas | |
2,7 μm | |
2,7 ml/min/cm2 | |
APFD | |
Unbedruckt | |
500 °C | |
470 µm | |
Hydrophil |