Learn More
Merck Glasfaserfilter ohne Bindemittel
Auswahl aus sechs Gütegraden von Filtern. EMD Millipore Glasfaserfilter ohne Bindemittel bestehen aus Borosilikat-Mikrofaserglas. Lieferbar in verschiedenen Porengrößen und Flussraten für eine Vielzahl von Filtrierungs- und Analyseanwendungen, in denen Tiefenfilter verwendet werden. Autoklavierbar.
54.85 € - 680.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Filtertyp | Tiefenfilter |
Porengröße | 0,7 μm |
Oberflächentyp | Unbedruckt |
Typ | Filtermembranen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Güte | Flussrate | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Güte | Flussrate | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10635591
|
Merck
AP4003705 |
3,7 cm | Gehäuse AP40 | 6 ml/min/cm2 | Bestimmung von flüchtigen Suspensionsstoffen in Abwasser und Industrieabwasser |
276.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10598442
|
Merck
AP4002405 |
2,4 cm | Gehäuse AP40 | 6 ml/min/cm2 | Bestimmung von flüchtigen Suspensionsstoffen in Abwasser und Industrieabwasser |
228.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10379980
|
Merck
AP4014250 |
14,2 cm | Gehäuse AP40 | 6 ml/min/cm2 | Bestimmung von flüchtigen Suspensionsstoffen in Abwasser und Industrieabwasser |
225.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10498603
|
Merck
AP4002500 |
2,5 cm | AP40 | 6 ml/min/cm2 | Verwendung für Kontaminationsanalysen |
54.85 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10004570
|
Merck
AP4004705 |
4,7 cm | AP40 | 6 ml/min/cm2 | Bestimmung von flüchtigen Suspensionsstoffen in Abwasser und Industrieabwasser |
293.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10572844
|
Merck
AP4004700 |
4,7 cm | Gehäuse AP40 | 6 ml/min/cm2 | Bestimmung von flüchtigen Suspensionsstoffen in Abwasser und Industrieabwasser |
79.65 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10588442
|
Merck
AP4001000 |
1 cm | Gehäuse AP40 | 6 ml/min/cm2 | Bestimmung von flüchtigen Suspensionsstoffen in Abwasser und Industrieabwasser |
60.45 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10437221
|
Merck
APFF14250 |
14,2 cm | APFF | 1,4 ml/min/cm2 | Zur Filterung extrem feiner Präzipitate wie Protein-, Nukleinsäure- oder Serumpräzipitate |
555.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10697121
|
Merck
APFF02500 |
2,5 cm | APFF | 1,4 ml/min/cm2 | Zur Filterung extrem feiner Präzipitate wie Protein-, Nukleinsäure- oder Serumpräzipitate |
161.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11758792
|
Merck
APFF12450 |
124 mm | APFF | 1,4 ml/min/ cm2 (Wasser) | Entfernung von Feinpartikeln und Mikroorganismen als APFA-Filter |
401.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10480021
|
Merck
APFF09050 |
9 cm | APFF | 1,4 ml/min/cm2 | Zur Filterung extrem feiner Präzipitate wie Protein-, Nukleinsäure- oder Serumpräzipitate |
197.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10340131
|
Merck
AP4009000 |
9 cm | Gehäuse AP40 | 6 ml/min/cm2 | Bestimmung von flüchtigen Suspensionsstoffen in Abwasser und Industrieabwasser |
154.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10498793
|
Merck
AP4007000 |
7 cm | AP40 | 6 ml/min/cm2 | Verwendung für Kontaminationsanalysen |
121.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10257770
|
Merck
APFF04700 |
4,7 cm | APFF | 1,4 ml/min/cm2 | Zur Filterung extrem feiner Präzipitate wie Protein-, Nukleinsäure- oder Serumpräzipitate |
172.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11768772
|
Merck
AP408X105 |
20,3 cm | Gehäuse AP40 | 6 ml/min/cm2 | Bestimmung von flüchtigen Suspensionsstoffen in Abwasser und Industrieabwasser |
680.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Für Vorfiltration und Kontaminationsanalyse
- Für Anwendungen in Umweltforschung, Gravimetrie und Biochemie
- Die AP40 Serie wird nur für die Kontaminationsüberwachung verwendet
- Transparenz kann durch Eintauchen in Benzol, Ethylalkohol oder andere Lösungsmittel mit einem Brechungsindex von 1.5097 wiederhergestellt werden
- Sterilisierung durch EtO, Gammastrahlen und Autoklavierung
Spezifikation
Weiß | |
0,7 μm | |
Filtermembranen |
Tiefenfilter | |
Unbedruckt |