Learn More
Fisherbrand™ Filternutsche
Aus Borosilikatglas und in verschiedenen Volumen lieferbar. Die Fisherbrand™ Filternutschen mit Filterscheiben aus Sinterglas filtern mittlere Niederschläge von 16 bis 40 μm bzw. Porengrößen von 10 bis 14 μm.
52.90 € - 206.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Enthält | Scheibe aus Sinterglas |
Produkttyp | Filtertrichter |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Porosität | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Porosität | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11952148
|
Fisherbrand™
|
125 ml | 4 | 65 mm |
136.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11942148
|
Fisherbrand™
|
125 ml | 3 | 65 mm |
85.30 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11912148
|
Fisherbrand™
|
35 ml | 4 | 30 mm |
93.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11902148
|
Fisherbrand™
|
35 ml | 3 | 30 mm |
52.90 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11962148
|
Fisherbrand™
|
500 ml | 3 | 95 mm |
206.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11922148
|
Fisherbrand™
|
80 ml | 3 | 40 mm |
71.35 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11932148
|
Fisherbrand™
|
80 ml | 4 | 40 mm |
84.70 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas und in verschiedenen Kapazitäten erhältlich. Fisherbrand™ Glastrichter mit Frittenboden aus Glas filtern mittelgroße Präzipitate mit einer Porengröße von 16 bis 40 μm bzw. 10 bis 14 μm.
- Filter aus Borosilikatglas.
- Trichterfilter aus Sinterglas.
- Filterung mittlerer Fällungsprodukte mit Porosität der Stufen 3 und 4.
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Scheibe aus Sinterglas | |
Filtertrichter |