Learn More
Fisherbrand™ Vollpipette, Klasse B, Typ 1
Für hochgenaues Pipettieren. Fisherbrand™ Vollpipetten der Klasse B sind auf Volumenabgabe kalibriert.
20.20 € - 38.50 €
Spezifikation
Kalibrierung | Für Lieferung kalibriert |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 648, DIN 12690, Klasse B |
Klasse | Klasse B |
Material | Kalknatronglas |
Skala | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11942168
|
Fisherbrand™
|
Blau | 1 mL |
20.20 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11972168
|
Fisherbrand™
|
Blau | 25 mL |
30.15 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11982168
|
Fisherbrand™
|
Rot | 50 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11962168
|
Fisherbrand™
|
Rot | 10 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11952168
|
Fisherbrand™
|
Weiß | 5 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Farbcodiert gemäß BS 3996
- Klasse B
- Kalknatronglas
- Graduiert
- Eine Markierung
- Typ 1
Spezifikation
Für Lieferung kalibriert | |
Klasse B | |
Ja |
ISO 648, DIN 12690, Klasse B | |
Kalknatronglas | |
Vollpipette |