Learn More
GPE Scientific™ Potter Stößel aus Glas
35.40 € - 43.40 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11731443
|
GPE Scientific™
20201F |
5mL |
35.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11761443
|
GPE Scientific™
20204F |
30mL |
43.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Ja | |
Potter Stößel | |
Glas |