Learn More
Karl Hecht™ Raschig-Glasringe
Für den einsatz bei Destillations- und chemische Anwendungen.
53.80 € - 274.54 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10159740
|
Karl Hecht™
41400003 |
3 mm |
274.54 €
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10449601
|
Karl Hecht™
41400010 |
10 mm |
53.80 €
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Lieferbar in Packungen von 1 kg
- In zwei Größen erhältlich
- Klarglas
Spezifikation
Raschig Ringe | |
1 kg-Packung |