Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) GN-6 Membran, 0,45 μm
Die zertifizierte 0,45 μm-Membran für mikrobiologische Analysen erfüllt mindestens die regulatorischen Vorgaben.
Marke:  Cytiva (formerly Pall Lab) 66068
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.29200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17124541
  • 614.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nur für Laboranwendungen
  • Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Metricel Zellulosemischester
5 x 200/Packung
Kariert
Lose mit Pergament-Trennern
0,45 μm
Gamma Irradiated
47 mm