Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) GN-6 Membran, 0,45 μm
Die zertifizierte 0,45 μm-Membran für mikrobiologische Analysen erfüllt mindestens die regulatorischen Vorgaben.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 66278
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.37050kg
Beschreibung
- Nur für Laboranwendungen
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Specifications
Weiß | |
Metricel Zellulosemischester | |
200/Packung | |
Kariert |
Lose mit Pergament-Trennern | |
0,45 μm | |
Gamma Irradiated | |
47 mm |