Learn More
Poeppelmann™ GPN 600 Serie LDPE-Kegelverschluss, naturfarben (7 mm Einsetztiefe)
13.09 € - 13.52 €
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Material | LDPE |
Typ | Konischer Verschluss |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde |
Menge | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10399234
|
Poeppelmann™
60001060000 |
AD x H: 14 x 6,9 mm |
13.09 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10359284
|
Poeppelmann™
60001330000 |
AD x H: 16 x 6,8 mm |
13.52 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Spezifikation
Naturfarben | |
Konischer Verschluss | |
100/Packung |
LDPE | |
Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde |