Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 122
Sehr schnelle Filterung. Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 122 eignet sich für alle allgemeinen Arbeiten im Labor.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08100kg
Artikelnummer. 11718752
  • 9.05 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
  • Für allgemeine Arbeiten, Krankenhäusern und Forschungslabore
Anwendungsbereiche:
  • Chemie, Pharmazie, Kosmetik, Lebensmittel und Getränke
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Flache Scheibe
    17 bis 30 μm
    Filterpapier für allgemeine Arbeiten in Labors
    100/Pckg.
    100 mm
    Zellulose
    17 bis 30 μm
    122
    0,17 mm
    100 mm