Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 600: Scheiben
Für den Einsatz im Unterricht und auf Labortischen konzipiert. Das Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 600 ist besonders kostengünstig.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04770kg
Description
Anwendungen:- Einsatz in Krankenhäusern, Forschungslaboren, Schulen, Chemie-, Pharma-, Kosmetik-, Lebensmittelindustrie
Specifications
Flache Scheibe | |
10 bis 20 μm | |
Preiswertes Filterpapier für Schulen und als Schutzfolie für Bänke | |
100/Pckg. | |
90 mm |
Zellulose | |
10 bis 20 μm | |
600 | |
0,15 mm | |
90 mm |