Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier, Klasse 601
Für Analysen in Laboren. Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 601 besitzt eine mittlere Filtrationsgeschwindigkeit.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.66150kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11765345
  • 25.85 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen:
  • In Krankenhäusern, Forschungslaboren, Schulen, chemischen Produktionsanlagen, Pharmazie, Kosmetikbranche und der Nahrungsmittelindustrie
Spezifikation
Spezifikation
320 mm Durchm.
Zellulose
5 bis 13 μm
601
0,16 mm
320 mm
Flache Scheibe
5 bis 13 μm
Filterpapier für Analysen in Labors, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
100/Pckg.
320 mm