Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier, Klasse 601
Für Analysen in Laboren. Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 601 besitzt eine mittlere Filtrationsgeschwindigkeit.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Descrizione
Anwendungen:- In Krankenhäusern, Forschungslaboren, Schulen, chemischen Produktionsanlagen, Pharmazie, Kosmetikbranche und der Nahrungsmittelindustrie
Specifica
110 mm dia. | |
Zellulose | |
5 bis 13 μm | |
601 | |
0.16 mm | |
110 mm |
Gefaltete Scheibe | |
5 bis 13 μm | |
Filterpapier für Analysen in Laboren, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit | |
100/Pckg. | |
110 mm |