Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier, Klasse 601
Für Analysen in Laboren. Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 601 besitzt eine mittlere Filtrationsgeschwindigkeit.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Anwendungen:- In Krankenhäusern, Forschungslaboren, Schulen, chemischen Produktionsanlagen, Pharmazie, Kosmetikbranche und der Nahrungsmittelindustrie
Spezifikation
330 mm dia. | |
Zellulose | |
5 bis 13 μm | |
601 | |
0.16 mm | |
330 mm |
Neutrale Scheibe | |
5 bis 13 μm | |
Filterpapier für Analysen in Laboren, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit | |
100/Pckg. | |
330 mm |