Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier, Sorte 601
Filterpapier für Analysen in Labors mit mittlerer Filtrationsgeschwindigkeit.
Brand: Fisherbrand™
4.34 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21639" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.15750kg
Description
- 73 g/m² Gewicht
- 0.16 mm dick
- Porengröße von 5 bis 13 µm
- Filtrationsgeschwindigkeit von 88 s
- Berstdruckfestigkeit von 1.95 kg/cm²
- In verschiedenen Größen erhältlich
Specifications
Flache Scheibe | |
88 s | |
100/Packung | |
150 mm |
5 bis 13 μm | |
Allgemeine Arbeiten, Krankenhäuser, Forschungslabors, Schulen, chemische Branchen, Kosmetik, Lebensmittel- und Getränkeindustrie | |
0,16 mm |