Learn More
Fisherbrand™ Spezialfilterpapier aus Zellulose, Klasse 602, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
Geeignet für alle Arbeiten im Labor. Fisherbrand™ Spezialfilterpapier 602 mit mittlerer Filterwirkung wird für die Filtration verschiedener Produkte und pharmazeutische Verpackungen (Pillen, Pulver, Verbandstoffe und Tabletten) verwendet.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.95000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11714166
  • 118.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Farbe: Hellgrau
Spezifikation
Spezifikation
Blatt
602
520 x 420 mm
420 mm
Alle Arbeiten in Labors – Filtration diverser Produkte, pharmazeutische Verpackungen (Pillen, Puder, Verbandsmaterial und Tabletten)
500/Packung
520 mm