Learn More
Fisherbrand™ Spezialfilterpapier aus Zellulose, Klasse 602, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
Geeignet für alle Arbeiten im Labor. Fisherbrand™ Spezialfilterpapier 602 mit mittlerer Filterwirkung wird für die Filtration verschiedener Produkte und pharmazeutische Verpackungen (Pillen, Pulver, Verbandstoffe und Tabletten) verwendet.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24300kg
Beschreibung
- Farbe: Hellgrau
Spezifikation
Gefaltetes Tuch | |
602 | |
520 x 420 mm | |
420 mm |
Alle Arbeiten in Laboren – Filtration verschiedener Produkte, pharmazeutische Verpackung (Pillen, Pulver, Verbandstoffe und Tabletten) | |
25/Packung | |
520 mm |